Learn More
N-trifluoroacetil Vareniclina, TRC
Código de producto. 30456941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456941 500 mg 500 miligramos
30455972 100 mg 100 miligramos
30456751 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456941 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT889503500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 230615-70-0
Fórmula molecular C15 H12 F3 N3 O
Peso molecular (g/mol) 307.2705
Sinónimo Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)-, 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)- (9CI), 2,2,2-Trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)ethanone
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-(5,8,14-triazatetraciclo[10.3.1.02,11.04,9]hexadeca-2,4,6,8,10-pentaen-14-il)etanola
SMILES FC(F)(F)C(=O)N1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Varenicline Impurity 16
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12F3N3O/c16-15(17,18)14(22)21-6-8-3-9(7-21)11-5-13-12(4-10(8)11)19-1-2-20-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.0932