Learn More
N-trifluoroacetil Vareniclina, TRC
Código de producto. 30455972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455972 100 mg 100 miligramos
30456751 50 mg -
30456941 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455972 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT889503100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 230615-70-0
Fórmula molecular C15 H12 F3 N3 O
Peso molecular (g/mol) 307.2705
Sinónimo Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)-, 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)- (9CI), 2,2,2-Trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)ethanone
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-(5,8,14-triazatetraciclo[10.3.1.02,11.04,9]hexadeca-2,4,6,8,10-pentaen-14-il)etanola
SMILES FC(F)(F)C(=O)N1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Varenicline Impurity 16
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12F3N3O/c16-15(17,18)14(22)21-6-8-3-9(7-21)11-5-13-12(4-10(8)11)19-1-2-20-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.0932