Learn More
N-trifluoroacetil-N'-tioformamidohidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Trifluoroacetyl-N'-thioformamidohydrazine |
| CAS | 51321-51-8 |
| Fórmula molecular | C3 H4 F3 N3 O S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4F3N3OS/c4-3(5,6)1(10)8-9-2(7)11/h(H,8,10)(H3,7,9,11) |
| SMILES | NC(=S)NNC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | [(2,2,2-trifluoroacetil)amino]tiourea |
| Peso molecular (g/mol) | 187.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0027 |