Learn More
N-(trifluoroacetil)-L-triptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Trifluoroacetyl)-L-tryptophan |
| CAS | 363-39-3 |
| Fórmula molecular | C13H11F3N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Trifluoroacetyltryptophan, N-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-L-tryptophan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11F3N2O3/c14-13(15,16)12(21)18-10(11(19)20)5-7-6-17-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,17H,5H2,(H,18,21)(H,19,20)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-(1H-indol-3-il)-2-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 300.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.0722 |