Learn More
N-(Trifluoroacetil)hexanolamina, TRC
Código de producto. 30453810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453810 10 g 10 g
30456060 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30453810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT78805010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40248-34-8
Fórmula molecular C8 H14 F3 N O2
Peso molecular (g/mol) 213.2
Sinónimo 6-(Trifluoroacetamido)-1-hexanol, 6-(Trifluoroacetamido)hexanol, 6-(Trifluoroacetylamino)-1-hexanol, 6-[(Trifluoroacetyl)amino]hexanol, N-(Trifluoroacetyl)-6-amino-1-hexanol
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-(6-hidroxihexil)acetamida
SMILES OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Trifluoroacetyl)hexanolamine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14F3NO2/c9-8(10,11)7(14)12-5-3-1-2-4-6-13/h13H,1-6H2,(H,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0977