Learn More
N-(trifluoroacetil)daunorrubicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Trifluoroacetyl)daunorubicin |
| CAS | 26388-52-3 |
| Fórmula molecular | C29H28F3NO11 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N-(Trifluoroacetyl)daunomycin, (8S,10S)-8-Acetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-10-[[2,3,6-trideoxy-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-5,12-naphthacenedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H28F3NO11/c1-10-22(35)14(33-27(40)29(30,31)32)7-17(43-10)44-16-9-28(41,11(2)34)8-13-19(16)26(39)21-20(24(13)37)23(36)12-5-4-6-15(42-3)18(12)25(21)38/h4-6,10,14,16-17,22,35,37,39,41H,7-9H2,1-3H3,(H,33,40)/t10-,14-,16-,17-,22+,28-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1[C@H]([C@H](C[C@@H](O1)O[C@H]2C[C@@](CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)C)O)NC(=O)C(F)(F)F)O |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3S,4S,6R)-6-[[(1S,3S)-3-acetil-3,5,12-trihidroxi-10-metoxi-6,11-dioxo-2,4-dihidro-1H-tetracen-1-il]oxi]-3-hidroxi-2-metiloxan-4-il]-2,2,2-trifluoroacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 623.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 623.1614 |