Learn More
N-Trifluoroacetodesmetil Citalopram-d3, TRC
Código de producto. 30456057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456057 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT78634710MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Trifluoroacetodesmethyl Citalopram-d3
CAS 1189981-17-6
Fórmula molecular C21H15D3F4N2O2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18F4N2O2/c1-27(19(28)21(23,24)25)10-2-9-20(16-4-6-17(22)7-5-16)18-8-3-14(12-26)11-15(18)13-29-20/h3-8,11H,2,9-10,13H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3)C(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N-[3-[5-ciano-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-1-il]propil]-2,2,2-trifluoro-N-(trideuteriometil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 409.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.1493