Learn More
N-trifluoroacetamido-1,4-di-p-nitrobenzoil daunosamina, TRC
Código de producto. 30457239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457239 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT78150010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Trifluoroacetamido-1,4-di-p-nitrobenzoyl Daunosamine
CAS 52583-22-9
Fórmula molecular C22H18F3N3O10
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2,3,6-Trideoxy-3-[(trifluoroacetyl)amino]-lyxo-hexopyranose 1,4-Bis(4-nitrobenzoate)
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18F3N3O10/c1-11-18(38-20(30)13-4-8-15(9-5-13)28(34)35)16(26-21(31)22(23,24)25)10-17(36-11)37-19(29)12-2-6-14(7-3-12)27(32)33/h2-9,11,16-18H,10H2,1H3,(H,26,31)
SMILES CC1OC(CC(NC(=O)C(F)(F)F)C1OC(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])OC(=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC [6-metil-5-(4-nitrobenzoil)oxi-4-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]oxan-2-il] 4-nitrobenzoato
Peso molecular (g/mol) 541.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 541.0944