Learn More
Ácido n-tridecanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10715811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10715811 25 g Frasco de vidrio 25 g
10235190 10 g Frasco de vidrio 10 g
10550584 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10715811 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139520250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 638-53-9 | C13H26O2 | 214.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-53-9
Fórmula molecular C13H26O2
Peso molecular (g/mol) 214.35
Número MDL MFCD00002741
Clave InChI SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tridecanoic acid, tridecylic acid, n-tridecoic acid, unii-19936liy2v, anion, tridecanoic acid, wln: qv12, c10-16 fatty acids, fatty acids, c10-16, carboxylic acids, c10-16
PubChem CID 12530
ChEBI CHEBI:45919
Nombre IUPAC ácido tridecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Tridecanoic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 40°C to 45°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 236°C (100.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)11CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 364
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Trozos cristalinos, copos o polvo