Learn More
n-Tridecano, SPEX CertiPrep™
Product Code. 16359457 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
16359457 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16359457 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S3690
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
n-Tridecano629-50-51000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Tridecane
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 629-50-5, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C13H28
Número MDL MFCD00008979
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC tridecano
Solvent or Matrix MeCl
Peso molecular (g/mol) 184.37
PubChem CID 12388
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:35998
Show More Show Less
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio