Learn More
N-triciclo[3.3.1.13,7]dec-1-il-1H-indazol-3-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-Indazole-3-carboxamide |
| CAS | 516445-83-3 |
| Fórmula molecular | C18H21N3O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N3O/c22-17(16-14-3-1-2-4-15(14)20-21-16)19-18-8-11-5-12(9-18)7-13(6-11)10-18/h1-4,11-13H,5-10H2,(H,19,22)(H,20,21)/t11-,12+,13-,18? |
| SMILES | O=C(NC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2)c4n[nH]c5ccccc45 |
| Nombre IUPAC | N-(1-adamantil)-1H-indazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 295.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.1685 |