Learn More
n-tricosano-d48, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Tricosane-d48 |
| CAS | 203784-75-2 |
| Fórmula molecular | C23 2H48 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Tricosane-d48 (9 CI), n-Tricosane-D48 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C23H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-23H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,1 6,17,17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,23,23,23-octatetracontadeuteriotricosano |
| Peso molecular (g/mol) | 372.923 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.677 g/mol |
| Mostrar más |