Learn More
n-Triacontano, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12949384 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12949384 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12949384 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S3540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
n-Triacontano638-68-61000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Triacontane
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 638-68-6, 75-09-2
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Forma física Líquido
Fórmula molecular C30H62
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC triacontano
Solvent or Matrix Methylene Chloride
Peso molecular (g/mol) 422.826
PubChem CID 12535
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:31006
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio