Learn More
N-trans-cinamoilglicina-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1-Oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl)glycine-2,2-D2 |
| CAS | 1219806-46-8 |
| Fórmula molecular | C11 D2 H9 N O3 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | N-(1-Oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl)glycine-2,2-d2, N-trans-Cinnamoylglycine-2,2-d2, N-Cinnamoylglycine-2,2-d2, 2-Cinnamamidoacetic-2,2-d2 acid, 2-(3-Phenylacrylamido)acetic-d2 acid, 2-(3-Phenylprop-2-enamido)acetic-2,2-d2 acid, 2-[(3-Phenylprop-2-enoyl)amino]acetic-2,2-d2 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H11NO3/c13-10(12-8-11(14)15)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-7 H,8H2,(H,12,13)(H,14,15)/i8D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(NC(=O)C=Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(3-fenilprop-2-enoilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 207.2223 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0864 g/mol |
| Mostrar más |