Learn More
N-[(trans-4-etilciclohexil)carbonil]-D-fenilalanina (análogo etílico de nateglinida), Mikromol™
Descripción
N-[(trans-4-etilciclohexil)carbonil]-D-fenilalanina (análogo etílico de nateglinida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(trans-4-Ethylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine (Nateglinide Ethyl Analog) |
| CAS | 105746-45-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[(trans-4-Ethylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine (Nateglinide Ethyl Analog) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H25 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-[(trans-4-Ethylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine, Nateglinide Imp. E (Pharmeuropa), Nateglinide Ethyl Analog, Nateglinide Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25NO3/c1-2-13-8-10-15(11-9-13)17(20)19-16(18(21)22)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-16H,2,8-12H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-[(4-etilciclohexanocarbonil)amino]-3-fenilpropanoico |
| Mostrar más |