Learn More
N-tosilpirrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Tosylpyrrole |
| CAS | 17639-64-4 |
| Fórmula molecular | C11H11NO2S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)-pyrrole, 1-(4-Methylphenylsulfonyl)pyrrole, 1-(p-Toluenesulfonyl)-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)pyrrole, 1-(p-Tosyl)-1H-pyrrole, 1-Tosylpyrrole, 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole, N-Tosylpyrrole, N-p-Toluenesulfonylpyrrole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO2S/c1-10-4-6-11(7-5-10)15(13,14)12-8-2-3-9-12/h2-9H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metilfenil)sulfonilpirrol |
| Peso molecular (g/mol) | 221.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.051 |