Learn More
N-tosilpirrol, TRC
Código de producto. 30453943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453943 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30453943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT686100250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Tosylpyrrole
CAS 17639-64-4
Fórmula molecular C11H11NO2S
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)-pyrrole, 1-(4-Methylphenylsulfonyl)pyrrole, 1-(p-Toluenesulfonyl)-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)pyrrole, 1-(p-Tosyl)-1H-pyrrole, 1-Tosylpyrrole, 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole, N-Tosylpyrrole, N-p-Toluenesulfonylpyrrole
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO2S/c1-10-4-6-11(7-5-10)15(13,14)12-8-2-3-9-12/h2-9H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)sulfonilpirrol
Peso molecular (g/mol) 221.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.051