Learn More
N-tosilglicina, TRC
Código de producto. 30453683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453683 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30453683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT6317201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Tosylglycine
CAS 1080-44-0
Fórmula molecular C15 H14 Cl N O7
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-(4-Methylphenylsulfonamido)acetic Acid, N-(p-Toluenesulfonyl)glycine, N-(p-Tolylsulfonyl)glycine, N-p-(Toluenesulfonyl)aminoacetic Acid, N-p-Tosylglycine, NSC 25821, Tosylglycine, [(Toluene-4-sulfonyl)amino]acetic Acid, [[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]acetic Acid, N-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]glycine, (p-Toluenesulfonyl)glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClNO7/c16-7-3-4-8(9-6(7)2-1-5-17-9)23-15-12(20)10(18)11(19)13(24-15)14(21)22/h1-5,10-13,15,18-20H,(H,21,22)/t10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2ccc(Cl)c3cccnc23)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(5-cloroquinolin-8-il)oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 355.727
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.046