Learn More
Ácido N-tosil-L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Tosyl-L-glutamic Acid |
| CAS | 4816-80-2 |
| Fórmula molecular | C12H15NO6S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-p-Tolylsulfonyl-L-glutamic Acid, (+)-p-Toluenesulfonylglutamic Acid, Tosylglutamic Acid, NSC 109186 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO6S/c1-8-2-4-9(5-3-8)20(18,19)13-10(12(16)17)6-7-11(14)15/h2-5,10,13H,6-7H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[(4-metilfenil)sulfonilamino]pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 301.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.062 |