Learn More
N-Tosyl-L-alaniloxiindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Tosyl-L-alanyloxyindole |
| CAS | 75062-54-3 |
| Fórmula molecular | C18 H18 N2 O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18N2O4S/c1-12-7-9-14(10-8-12)25(22,23)20-13(2)18(21)24-17-11-19-16-6-4-3-5-15(16)17/h3-11,13,19-20H,1-2H3/t13-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)C(=O)Oc2c[nH]c3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 1H-indol-3-il (2S)-2-[(4-metilfenil)sulfonilamino]propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 358.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.0987 |