Learn More
N-tosil-L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Tosyl-L-alanine |
| CAS | 21957-58-4 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O4 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | L-Alanine','N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-, Alanine','N-(p-tolylsulfonyl)-','L- (8CI), N-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-L-alanine, (2S)-2-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]propanoic acid, (S)-2-((4-Methylphenylsulfonyl)amino)propionic acid, N-(Toluene-4-sulfonyl)-L-alanine, N-(p-Tolylsulfonyl)alanine, N-Tosyl-L-alanine, N-Tosylalanine, N-p-Tolylsulfonyl-L-alanine, Ts-L-Ala-OH, p-Toluenesulfonyl-L-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-7-3-5-9(6-4-7)16(14,15)11-8(2)10(12)13/h3-6,8,11H,1-2H3,(H,12,13)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[(4-metilfenil)sulfonilamino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 243.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.0565 |