Learn More
Pinacol éster de ácido N-TIPS pirrol-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11986711 5 g Frasco de vidrio 5 g
11976711 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441020050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 365564-11-0 | C19H36BNO2Si | 349.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 365564-11-0
Fórmula molecular C19H36BNO2Si
Peso molecular (g/mol) 349.40
Número MDL MFCD08063117
Clave InChI GWFIZBYDIHGZRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tris 1-methylethyl silyl-1h-pyrrole, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-tris propan-2-yl silyl-1h-pyrrole, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl-1h-pyrrole, 3-pinacolateboryl-1-tips-pyrrole, 1-triisopropylsilyl-1h-pyrrol-3-ylboronic acid pinacol ester, 1-triisopropylsilyl-1h-pyrrole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-triisopropylsilyl pyrrole, pubchem18460, pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester;, n-tips pyrrole-3-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 11450924
Nombre IUPAC tri(propan-2-il)-[3-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirrol-1-il]silano
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)N1C=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 72°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.4
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-TIPS Pyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.