Learn More
N-{[tio(carbonoimidil)]amino}acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-([Thio(carbonoimidyl)]amino)acetamide |
| CAS | 2302-88-7 |
| Fórmula molecular | C3 H7 N3 O S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Acetyl-3-thiosemicarbazide, 1-Acetylthiosemicarbazide, 2-Acetylhydrazinecarbothioamide, Acetylthiosemicarbazide, N-Acetylthiosemicarbazide, NSC 202518 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7N3OS/c1-2(7)5-6-3(4)8/h1H3,(H,5,7)(H3,4,6,8) |
| SMILES | CC(=O)NNC(=S)N |
| Nombre IUPAC | acetamidotiourea |
| Peso molecular (g/mol) | 133.172 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.031 |