Learn More
N-tetradecilformamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Tetradecylforamide |
| CAS | 7402-60-0 |
| Fórmula molecular | C15H31NO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | NSC 55350 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H31NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-15-17/h15H,2-14H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCNC=O |
| Nombre IUPAC | N-tetradecilformamida |
| Peso molecular (g/mol) | 241.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.2406 |