Learn More
Bromuro de n-tetradecil-d29-trimetilamonio, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | n-Tetradecyltrimethylammonium-D29 (tetradecyl-D29) Bromide |
| CAS | 95523-73-2 |
| Fórmula molecular | C17 D29 H9 N . Br |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1-Tetradecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-d29-aminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (1:1) (ACI), 1-Tetradecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-d29-aminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (9 CI), N,N,N-Trimethyl-1-tetradecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-d29-aminium bromide, n-Tetradecyltrimethylammonium-d29 bromide, n-Tetradecyltrimethylammonium-D29 (tetradecyl-D29) bromide, (n-Tetradecyl-d29)trimethylammonium bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | bromuro de trimetil(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-nonacosadeuteriotetradecil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 365.573 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.401 g/mol |
| Show More |