Learn More
n-Tetradecanamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495197 5 g 5 g
11405207 25 g 25 g
11415207 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22610.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 638-58-4 | C14H29NO | 227.392 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-58-4
Fórmula molecular C14H29NO
Peso molecular (g/mol) 227.392
Número MDL MFCD00025533
Clave InChI QEALYLRSRQDCRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo myristamide, n-tetradecanamide, myristic amide, myristic acid amide, tetradecylamide, unii-a269j8qg0o, myristicamide, tetradecanoic acid amide, chembl88158
PubChem CID 69492
Nombre IUPAC tetradecanamida
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Tetradecanamide
Punto de fusión 105°C to 107°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.39
Porcentaje de pureza 98%