Learn More
N-terc-butiloxicarbonil serotonina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butoxycarbonyl Serotonin |
| CAS | 53157-48-5 |
| Fórmula molecular | C15H20N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 3-[2-N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1H-indole-5-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20N2O3/c1-15(2,3)20-14(19)16-7-6-10-9-17-13-5-4-11(18)8-12(10)13/h4-5,8-9,17-18H,6-7H2,1-3H3,(H,16,19) |
| SMILES | OC1=CC=C(NC=C2CCNC(OC(C)(C)C)=O)C2=C1 |
| Nombre IUPAC | (2-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)etil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 276.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.15 |