Learn More
N-(terc-butiloxicarbonil-piperidin-4-il)metil-3-cloro-5-fluorobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(tert-Butyloxycarbonyl-piperidin-4-yl)methyl-3-chloro-5-fluorobenzamide |
| CAS | 1797134-47-4 |
| Fórmula molecular | C18H24ClFN2O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24ClFN2O3/c1-18(2,3)25-17(24)22-6-4-12(5-7-22)11-21-16(23)13-8-14(19)10-15(20)9-13/h8-10,12H,4-7,11H2,1-3H3,(H,21,23) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CNC(=O)c2cc(F)cc(Cl)c2)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-[[(3-cloro-5-fluorobenzoil)amino]metil]piperidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 370.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.1459 |