Learn More
Éster 1-bencílico 21,25-dimetílico del ácido N-terc-butiloxicarbonil-L-gamma-glutamil-L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butyloxycarbonyl-L-gamma-glutamyl-L-glutamic Acid 1-Benzyl 21,25-Dimethyl Ester |
| CAS | 935441-43-3 |
| Fórmula molecular | C24H34N2O9 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-γ-glutamyl-L-glutamic Acid 21,25-Dimethyl 1-(Phenylmethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34N2O9/c1-24(2,3)35-23(31)26-18(22(30)34-15-16-9-7-6-8-10-16)11-13-19(27)25-17(21(29)33-5)12-14-20(28)32-4/h6-10,17-18H,11-15H2,1-5H3,(H,25,27)(H,26,31)/t17?,18-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(N[C@H](C(OC)=O)CCC(OC)=O)CC[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(OCC1=CC=CC=C1)=O |
| Nombre IUPAC | dimetil ((S)-5-(benciloxi)-4-((terc-butoxicarbonil)amino)-5-oxopentanoil)-L-glutamato |
| Peso molecular (g/mol) | 494.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 494.23 |