Learn More
Éster b-terc-butílico del ácido N-terc-butiloxicarbonil-L-aspártico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butyloxycarbonyl-L-aspartic Acid beta-tert-Butyl Ester |
| CAS | 1676-90-0 |
| Fórmula molecular | C13H23NO6 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | tert-Butyloxycarbonyl-L-aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester, L-N-Carboxyaspartic Acid N,4-di-tert-Butyl Ester, (S)-4-tert-Butoxy-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-oxobutanoic Acid, 4-tert-Butyl (S)-2-tert-Butoxycarbonylaminosuccinate, BOC-L-Asp(Obut)-OH, Boc-L-Asp(OtBu)-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic Acid beta-tert-Butyl Ester, N-Boc-L-asparaginic Acid gamma-(tert-Butyl) Ester, N-Boc-L-aspartic Acid beta-tert-Butyl Ester, N-tert-Butoxycarbonylaspartic Acid gamma-tert-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H23NO6/c1-12(2,3)19-9(15)7-8(10(16)17)14-11(18)20-13(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,16,17)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 289.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.1525 |