Learn More
N-terc-butiloxicarbonil hidroxi brimonidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butyloxycarbonyl Hydroxy Brimonidine |
| CAS | 1391053-57-8 |
| Fórmula molecular | C16H20BrN5O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid, N-[2-[[[(5-bromo-6-quinoxalinyl)amino]carbonyl]amino]ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl N-[2-[(5-Bromoquinoxalin-6-yl)carbamoylamino]ethyl]carbamate, 1,1-Dimethylethyl N-[2-[(5-Bromoquinoxalin-6-yl)carbamoylamino]ethyl]carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20BrN5O3/c1-16(2,3)25-15(24)21-9-8-20-14(23)22-10-4-5-11-13(12(10)17)19-7-6-18-11/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,21,24)(H2,20,22,23) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCNC(=O)Nc1ccc2nccnc2c1Br |
| Nombre IUPAC | N-[2-[(5-bromoquinoxalin-6-il)carbamoilamino]etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 410.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.075 |