Learn More
N-terc-butiloxicarbonil DL-alaninol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butyloxycarbonyl DL-Alaninol |
| CAS | 147252-84-4 |
| Fórmula molecular | C8H17NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2-Hydroxy-1-methylethyl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11) |
| SMILES | CC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-(1-hidroxipropan-2-il)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 175.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.1208 |