Learn More
N-terc-butiloxicarbonil-D-eritro-dihidro-D-esfingosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butyloxycarbonyl-D-erythro-dihydro-D-sphingosine |
| CAS | 140408-14-6 |
| Fórmula molecular | C23H47NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[(1S,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21(26)20(19-25)24-22(27)28-23(2,3)4/h20-21,25-26H,5-19H2,1-4H3,(H,24,27)/t20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R)-1,3-dihidroxioctadecan-2-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 401.62 |