Learn More
N-terc-butiloxicarbonil-D-eritro-dihidro-D-esfingosina, TRC
Código de producto. 30333424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30333424 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30333424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB667755250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-tert-Butyloxycarbonyl-D-erythro-dihydro-D-sphingosine
CAS 140408-14-6
Fórmula molecular C23H47NO4
Cantidad 250 mg
Sinónimo N-[(1S,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C23H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21(26)20(19-25)24-22(27)28-23(2,3)4/h20-21,25-26H,5-19H2,1-4H3,(H,24,27)/t20-,21+/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC N-[(2S,3R)-1,3-dihidroxioctadecan-2-il]carbamato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 401.62