Learn More
Éster dicianoetílico de N-terc-butiloxicarbonil-D-eritro-dihidro-D-esfingosina-1-fosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butyloxycarbonyl-D-erythro-dihydro-D-sphingosine-1-phosphate Dicyanoethyl Ester |
| CAS | 169528-22-7 |
| Fórmula molecular | C29H54N3O7P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [R-(R*,S*)]-9-Cyano-6-(2-cyanoethoxy)-3-(1-hydroxyhexadecyl)-5,7-dioxa-2-aza-6-phosphanonanoic Acid 6-Oxide 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H54N3O7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-27(33)26(32-28(34)39-29(2,3)4)25-38-40(35,36-23-18-21-30)37-24-19-22-31/h26-27,33H,5-20,23-25H2,1-4H3,(H,32,34)/t26-,27+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](COP(=O)(OCCC#N)OCCC#N)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R)-1-[bis(2-cianoetoxi)fosforiloxi]-3-hidroxioctadecan-2-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 587.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 587.3699 |