Learn More
N-terc-butiloxicarbonil-4-metil-2-piperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butyloxycarbonyl-4-methyl-2-piperidine |
| CAS | 123387-50-8 |
| Fórmula molecular | C11H21NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1-Dimethylethyl 4-methylpiperidine-1-carboxylate, 4-Methylpiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21NO2/c1-9-5-7-12(8-6-9)10(13)14-11(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-metilpiperidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 199.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.1572 |