Learn More
N-(terc-butiloxi)carbonil-L-tiroxina, TRC
Código de producto. 30348727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348727 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30348727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6937052.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(tert-Butyloxy)carbonyl-L-thyroxine
CAS 88404-22-2
Fórmula molecular C20H19I4NO6
Cantidad 2.5 g
Sinónimo N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19I4NO6/c1-20(2,3)31-19(29)25-15(18(27)28)6-9-4-13(23)17(14(24)5-9)30-10-7-11(21)16(26)12(22)8-10/h4-5,7-8,15,26H,6H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t15-/m0/s1
SMILES IC(C=C(C[C@@H](C(O)=O)NC(OC(C)(C)C)=O)C=C1I)=C1OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2
Nombre IUPAC Ácido (S)-2-((terc-butoxicarbonil)amino)-3-(4-(4-hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-diyodofenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 876.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 876.74