Learn More
N-terc-Butilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312259 1 g 1 g
11322259 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27242.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14610-37-8 | C5H13N | 87.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14610-37-8
Fórmula molecular C5H13N
Peso molecular (g/mol) 87.166
Número MDL MFCD00042853
Clave InChI ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine
PubChem CID 84552
Nombre IUPAC N,2-dimetilpropan-2-amina
SMILES CC(C)(C)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-tert-Butylmethylamine
Punto de ebullición 67°C to 69°C
Temperatura de inflamación −18°C (0°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal (CH3)3CNHCH3
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.16
Porcentaje de pureza 97%