Learn More
N-terc-Butilisopropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433447 5 g 5 g
11443447 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17221.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7515-80-2 | C7H18N | 116.23 g/mol
N-tert-Butylisopropylamine, is used as a participates in the synthesis of hindered enamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-terc-Butilisopropilamina se utiliza como participante en la síntesis de enaminas impedidas.
Solubilidad
tiene una solubilidad óptima en el agua.
Notas
manténgase el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7515-80-2
Fórmula molecular C7H18N
Peso molecular (g/mol) 116.23
Número MDL MFCD00037059
Clave InChI ZWXQPERWRDHCMZ-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo n-tert-butylisopropylamine, 2-propanamine, 2-methyl-n-1-methylethyl, tert-butylisopropylamine, n-isopropyl-2-methylpropan-2-amine, ethanamine, 1,1-dimethyl, n-1-methylethyl, n-isopropyl-tert-butylamine, tert-butyl methylethyl amine, tert-butyl isopropyl amine
PubChem CID 82023
Nombre IUPAC 2-metil-N-propano-2-ilpropano-2-amina
SMILES CC(C)[NH2+]C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-tert-Butylisopropylamine
Densidad 0.727
Punto de ebullición 98°C
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Índice de refracción 1.398
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Beilstein 1846752
Información de solubilidad It has optimal solubility in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.22
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-tert-Butylisopropylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-tert-Butylisopropylamine