Learn More
Clorhidrato de N-terc-butilglicina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butylglycine hydrochloride |
| Punto de fusión | 223°C to 224°C |
| Color | Blanco |
| Fórmula lineal | (CH3)3CNHCH2COOH·HCl |
| Beilstein | 6296616 |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.63 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |