Learn More
N-(terc-butildimetilsilil)-N-metiltrifluoroacetamida (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MTBSTFA (with 1% t-BDMCS) |
| CAS | 77377-52-7 |
| Fórmula molecular | C9 H18 F3 N O Si |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | MTBSTFA, N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3 |
| SMILES | CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[terc-butil(dimetil)silil]-2,2,2-trifluoro-N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 241.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.111 |