Learn More
N-(terc-Butildimetilsilil)-N-metiltrifluoroacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418780 1 g 1 g
11410208 5 g 5 g
11420208 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418780 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23760.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77377-52-7 | C9H18F3NOSi | 241.329 g/mol
It finds its application in the preparation of N-tert-butyldimethylsilyl ethanolamines resulting from hydrolysis of nitrogen mustards and a silylating agent used in the derivatization of various organic compounds (such as amino acids) for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis and selective O-silylation of N,O-diacylhydroxylamines and GLC derivatization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la preparación de etanolaminas de N-terc-butildimetilsililo resultantes de la hidrólisis de mohos de nitrógeno y un agente sililante utilizado en la derivatización de diversos compuestos orgánicos (como aminoácidos) para el análisis por cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) y la O-sililación selectiva de N,O-diacilhidroxilaminas y la derivatización por GLC.
Solubilidad
Soluble en agua (reacciona).
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de cargas electrostáticas. Mantener lejos de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77377-52-7
Fórmula molecular C9H18F3NOSi
Peso molecular (g/mol) 241.329
Número MDL MFCD00009671
Clave InChI QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 2724275
ChEBI CHEBI:85060
Nombre IUPAC N-[terc-butil(dimetil)silil]-2,2,2-trifluoro-N-metilacetamida
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide
Densidad 1.023
Punto de ebullición 168°C to 170°C
Temperatura de inflamación 52°C (125°F)
Índice de refracción 1.402
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 3606546
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (reacts).
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.33
Porcentaje de pureza 97%