Learn More
N-(terc-Butildimetilsilil)-N-metiltrifluoroacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11410208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11410208 5 g 5 g
11418780 1 g 1 g
11420208 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11410208 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23760.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 77377-52-7 | C9H18F3NOSi | 241.329 g/mol
It finds its application in the preparation of N-tert-butyldimethylsilyl ethanolamines resulting from hydrolysis of nitrogen mustards and a silylating agent used in the derivatization of various organic compounds (such as amino acids) for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis and selective O-silylation of N,O-diacylhydroxylamines and GLC derivatization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la preparación de etanolaminas de N-terc-butildimetilsililo resultantes de la hidrólisis de mohos de nitrógeno y un agente sililante utilizado en la derivatización de diversos compuestos orgánicos (como aminoácidos) para el análisis por cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) y la O-sililación selectiva de N,O-diacilhidroxilaminas y la derivatización por GLC.
Solubilidad
Soluble en agua (reacciona).
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de cargas electrostáticas. Mantener lejos de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77377-52-7
Fórmula molecular C9H18F3NOSi
Peso molecular (g/mol) 241.329
Número MDL MFCD00009671
Clave InChI QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 2724275
ChEBI CHEBI:85060
Nombre IUPAC N-[terc-butil(dimetil)silil]-2,2,2-trifluoro-N-metilacetamida
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide
Densidad 1.023
Punto de ebullición 168°C to 170°C
Temperatura de inflamación 52°C (125°F)
Índice de refracción 1.402
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 3606546
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (reacts).
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.33
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide