Learn More
N-terc-butilciclopropanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butylcyclopropanesulfonamide |
| CAS | 630421-42-0 |
| Fórmula molecular | C7H15NO2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2S/c1-7(2,3)8-11(9,10)6-4-5-6/h6,8H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | O=S(NC(C)(C)C)(C1CC1)=O |
| Nombre IUPAC | N-(terc-butil)ciclopropanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 177.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0823 |