Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-terc-Butilacrilamida, 97 %, puro
Código de producto. 10463541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10463541 100 g Frasco de vidrio 100 g
10321731 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10463541 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 403451000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-58-4 | C7H13NO | 127.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-58-4
Fórmula molecular C7H13NO
Peso molecular (g/mol) 127.19
Número MDL MFCD00026271
Clave InChI XFHJDMUEHUHAJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tert-butylacrylamide, tert-butylacrylamide, n-tert-butyl acrylamide, 2-propenamide, n-1,1-dimethylethyl, acrylamide, n-tert-butyl, n-t-butylacrylamide, unii-xj13fsh48k, n-1,1-dimethylethyl-2-propenamide, xj13fsh48k, n-tert-butyl prop-2-enamide
PubChem CID 7877
Nombre IUPAC N-terc-Butilprop-2-enamida
SMILES CC(C)(C)NC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-tert-Butylacrylamide
Punto de fusión 128°C to 130°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2CHCONHC(CH3)3
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.19
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Forma física Polvo o trozos
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-tert-Butylacrylamide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.