Learn More
N-terc-Butilacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398195 10 g 10 g
11308205 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398195 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08505.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 762-84-5 | C6H13NO | 115.176 g/mol
It finds its application in the synthesis of amides using the Ritter reaction with bismuth triflate catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la síntesis de amidas mediante la reacción de Ritter con la catálisis de triflato de bismuto.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 762-84-5
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00038244
Clave InChI ACYFWRHALJTSCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tert-butyl acetamide, tert-butylacetamide, n-t-butylacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl, ch3c o nhc ch3 3, acetamide,n-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 12985
Nombre IUPAC N-terc-butilacetamida
SMILES CC(=O)NC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-tert-Butylacetamide
Punto de fusión 95°C to 99°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1699507
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 98%