Learn More
N-terc-butil-N-etilnitrosamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butyl-N-ethylnitrosamine |
| CAS | 3398-69-4 |
| Fórmula molecular | C6 H14 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Ethyl-2-methyl-N-nitroso-2-propanamine, Ethyl-tert-butylnitrosamine, N-Ethyl-N-tert-butylnitrosamine, N-Nitroso-N-ethyl-tert-butylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2O/c1-5-8(7-9)6(2,3)4/h5H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(N=O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-terc-butil-N-etil-nitroso amida |
| Peso molecular (g/mol) | 130.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.1106 |