Learn More
Clorhidrato de N-(terc-butil)hidroxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10768425 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10768425 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10768425 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 186910010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
CAS 57497-39-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 176.0°C to 180.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H11NO·HCl
Fórmula lineal (CH3)3CNHOH·HCl
Número MDL MFCD00012598
Cantidad 1 g
Fieser 12,95; 04,191; 05,47; 06,64; 08,49; 10,49; 14,52; 17,50
Sinónimo n-tert-butyl hydroxylamine hydrochloride, n-tert-butyl hydroxylamine hcl, n-tert-butylhydroxylamine hydrochloride, n-1,1-dimethylethyl hydroxylamine hydrochloride, 2-propanamine, n-hydroxy-2-methyl-, hydrochloride, 2-methylprop-2-ylhydroxylamine, chloride, soyheadhjuup@, acmc-1b1z0, t-butylhydroxylamine hydrochloride
Clave InChI DCSATTBHEMKGIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)NO.Cl
Nombre IUPAC N-terc-butilhidroxilamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 125.6
PubChem CID 2777896
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.