Learn More
N-terc-butil-d9-fenil-d5-nitrona, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone-D14 (butyl-D9, phenyl-D5) |
| CAS | 119391-92-3 |
| Fórmula molecular | C11 D14 H N O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-amine, 2-(methyl-d3)-N-[(phenyl-d5)methylene]-, N-oxide (9 CI), N-tert-Butyl-d9-phenyl-d5-nitrone, 2-(Methyl-d3)-N-[(phenyl-d5)methylene]-2-propan-1,1,1,3,3,3-d6-amine N-oxide, N-(tert-Butyl-d9)-2-(phenyl-d5)nitrone, N-(tert-Butyl-d9)-C-(phenyl-d5)nitrone, N-tert-Butyl-α-phenylnitrone-d14, N-tert-Butyl-α-phenylnitrone-D14 (butyl-D9, phenyl-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9 H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C=[N+]([O-])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | óxido de N-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metanimina |
| Peso molecular (g/mol) | 191.329 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.203 g/mol |
| Mostrar más |