Learn More
N-terc-Butil-alfa-fenilnitrona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11964571 25 g Frasco de vidrio 25 g
10783561 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10046333 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11964571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177350250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3376-24-7 | C11H15NO | 177.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3376-24-7
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.25
Número MDL MFCD00008799
Clave InChI IYSYLWYGCWTJSG-FMIVXFBMSA-N
Sinónimo e-n-benzylidene-2-methylpropan-2-amine oxide
PubChem CID 10313352
Nombre IUPAC óxido de N-terc-butil-1-fenilmetanimina
SMILES CC(C)(C)[N+](=CC1=CC=CC=C1)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 71.0°C to 75.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=N(O)C(CH3)3
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,7162
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 98%